  • Kryteria
    • In Stock (3)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "octan-dl-tokoferolu"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   D-α-tocopherol is the predominant form of vitamin E in plasma and tissues. This product is a semi-synthetic acetate ester of naturally occuring α-toco...
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
Producent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis:   Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Corresponds to Ph. Eur., BP, USP, FCC
Numer katalogowy: (1.30180.9025)
Producent:  Merck
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
UOM:  1 * 25 kg
Numer katalogowy: (SAFF29992-50G-F)
Producent:  Sigma-Aldrich
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
UOM:  1 * 50 g
Numer katalogowy: (ROTH3805.1)
Producent:  Roth Carl
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
UOM:  1 * 100 g
Numer katalogowy: (USPH1667701)
Producent:  LGC Standards U.S. Pharmacopeia
Opis:   Octan DL-α-tokoferolu
UOM:  1 * 250 mg
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny