Drukuj
1,2-Epoxytetradecane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL260266-100MLEA 396 PLN
SIAL260266-100ML
1,2-Epoxytetradecane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxytetradecane
Formuła: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Temp. Wrzenia: 95 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,845 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00037524
Numer CAS: 3234-28-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-781-6