Drukuj

Suberynian dimetylu, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL149012-25GEA 271 PLN
SIAL149012-25G
Suberynian dimetylu, Sigma-Aldrich®
Suberynian dimetylu
Formuła: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3,1 °C
Gęstość: 1,014 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00008471
Numer CAS: 1732-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 217-059-5

Zobacz ceny

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR