Drukuj
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
43844.06EA 3220 PLN
43844.06 43844.03
5-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140,11 g/mol
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090997
Numer CAS: 347-54-6