Drukuj
2,6-Dichlorobenzaldehyde oxime ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
A11351.06EA 223 PLN
A11351.06 A11351.22 A11351.14
2,6-Dichlorobenzaldehyde oxime ≥97%
2,6-Dichlorobenzaldehyde oxime
Formuła: C₇H₅Cl₂NO
Temp. topnienia: 147…151 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013938
Numer CAS: 25185-95-9
Numer WE (dawny EINECS): 246-720-0