Chcesz zalogować się jeszcze raz?
1-Acetyl-5-nitroindoline 98%
Dostawca: Alfa Aesar
B20212.18EA 2860 PLN InStock
B20212.18 B20212.09 B20212.88
1-Acetyl-5-nitroindoline 98%
1-Acetyl-5-nitroindoline
Formuła: C₁₀H₁₀N₂O₃
MW: 206,2 g/mol
Temp. topnienia: 175…178 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005811
Numer CAS: 33632-27-8
Numer WE (dawny EINECS): 251-609-5
Jednostka: 0000
Zobacz ceny
ZAMÓW
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość