Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Sulfotlenek dibenzylu

Dostawca: Merck Millipore



Formuła: C₁₄H₁₄OS
MW: 230,33 g/mol
MDL Number: MFCD00004782
Numer CAS: 621-08-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-668-7
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.3 g/l (20 °C)
Melting Point 128 - 131 °C
Molar Mass 230.32 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
pH 6.0 - 6.5 (0.3 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyl sulfoxide
Hill Formula C14H14OS
Chemical Formula (C6H5CH2)SO

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Plastic bottle 100 g 8.03549.0100
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość