Drukuj
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIAL55292-100G-FEA 937 PLN
SIAL55292-100G-F SIAL55292-1KG-F
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrachloroaluminate
Formuła: C₈H₁₅AlCl₄N₂
MW: 308,01 g/mol
Numer CAS: 80432-09-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,II