Drukuj

Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®

Uwaga


M-Clarity™ quality level = MQ200

4.90024.0025EA 460 PLN
4.90024.0025 4.90024.0100
Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy, Sigma-Aldrich®
Trifluorometanosulfonian 1-butylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₉H₁₅F₃N₂O₃S
MW: 288,29 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03427620
Numer CAS: 174899-66-2

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Melting Point 17 °C
Molar Mass 288.29 g/mol
Density 1.30 g/cm3
pH 7 - 8 (200 g/l, H2O, 20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR