Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Twoja sesja wygasła. Zostałeś wylogowany dla własnego bezpieczeństwa.
Chcesz zalogować się jeszcze raz?

Metanosulfonian 1-etylo-3-metyloimidazoliowy

Dostawca: Merck Millipore



Formuła: C₇H₁₄N₂O₃S
MW: 206,27 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 145022-45-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 35 °C
Molar Mass 206.27 g/mol
Density 1.23 g/cm3

 

ZAMÓW

Rozwiń / Zwiń
Rodzaj opakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Glass bottle 100 g 4.90286.0100
Glass bottle 25 g 4.90286.0025
Glass bottle 500 g 4.90286.0500
Rozwiń / Zwiń
Wygeneruj kody kreskowe Format kodu kreskowego: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF

Wprowadź szczegóły

Select the article for which you are looking for Certificate

Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość