Drukuj
Fenol ≥99%, kryształy ACS
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydroksybenzen
0735-500GEA 1080 PLN
0735-500G 0735-250G 0735-1KG
Fenol ≥99%, kryształy ACS
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 40,8 °C
Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Clarity of Solution Pass
Freezing Range ≥40.5 °C
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99%
Residue After Evaporation ≤0.05%