Drukuj
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L19300.06EA 973 PLN
L19300.06 L19300.03
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina ≥99%, ee 98%, ChiPros®
R-(+)-1-1-naftyloetyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temp. Wrzenia: 152…153 °C (11 mmHg)
Gęstość: 1,060
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Numer MDL: MFCD00064114
Numer CAS: 3886-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 223-425-5
ADR: 8,III