Drukuj
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Scientific
L19301.03EA 334 PLN
L19301.03
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(1-Naftylo)etyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Numer MDL: MFCD00064179
Numer CAS: 10420-89-0
ADR: ,