Drukuj
(S)-(-)-1-(2-Naftylo)etyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
L17024.03EA 349 PLN
L17024.03 L17024.06
(S)-(-)-1-(2-Naftylo)etyloamina ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(2-Naftylo)etyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Temp. Wrzenia: 90 °C (0,15 mmHg)
Temp. topnienia: 48…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00085366
Numer CAS: 3082-62-0
ADR: 8,III