Drukuj
β-Jonon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18619.0100EA 401 PLN
8.18619.0100 8.18619.9999
β-Jonon, Sigma-Aldrich®
β-Jonon
Formuła: C₁₃H₂₀O
MW: 192,30 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001549
Numer CAS: 79-77-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-224-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -49 °C
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 127 - 128 °C (13 hPa)
Flash Point 122 °C
Refractive Index 1.5192 (20 °C, 589 nm)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O