Drukuj
α-Jonon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW259411-1KG-KEA 7480 PLN
SIALW259411-1KG-K SIALW259411-100G-K
α-Jonon, Sigma-Aldrich®
α-Jonon
Formuła: C₁₃H₂₀O
MW: 192,3 g/mol
Numer MDL: MFCD00001565
Numer CAS: 127-41-3
Numer WE (dawny EINECS): 204-841-6