Drukuj
2-Bromo-4-metylobenzaldehyd 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H27558.03EA 616 PLN
H27558.03
2-Bromo-4-metylobenzaldehyd 95%
2-Bromo-4-metylobenzaldehyd
Formuła: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04039890
Numer CAS: 824-54-4