Drukuj
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL579955-5GEA 730 PLN
SIAL579955-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
Numer MDL: MFCD01075729
Numer CAS: 320-47-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III