Drukuj
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
L16318.MDEA 325 PLN
L16318.MD
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formuła: C₈H₃F₃N₂O₂
MW: 216,12 g/mol
Numer MDL: MFCD01075729
Numer CAS: 320-47-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III