Drukuj
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate ≥95%
H51920.06EA 2480 PLN
H51920.06
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate ≥95%
Methyl-4'-bromobiphenyl-4-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291,14 g/mol
Numer MDL: MFCD00496638
Numer CAS: 89901-03-1