Drukuj
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
H51762.03EA 498 PLN
H51762.03 H51762.06
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Bromobiphenyl-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉BrO₂
MW: 277,12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318398
Numer CAS: 885951-66-6