Fenol 99.0-100.5%, kryształy jednorodne Ph. Eur.
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hydroksybenzen
20596.297EA
819
PLN
20596.297
20596.468
Fenol 99.0-100.5%, kryształy jednorodne Ph. Eur.
Fenol
Formuła:
C₆H₅OH MW: 94,11 g/mol Temp. Wrzenia: 181,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 40,8 °C Gęstość: 1,06 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 81 °C (zamknięty kubek) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002143 Numer CAS: 108-95-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7 Jednostka: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Identification C | Passes test |
Solution S | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
Acidity | Passes test |
Freezing point | Min. 39.5 °C |
Residue on evaporation | Max. 0.05 % |
Residual solvents | Passes test |