Drukuj
Pipety słomkowe, Corning® Gosselin™
Dostawca: Corning
Corning®
GOSSEPI1B-05EA 1260 PLN
GOSSEPI1B-05 GOSSEPI24B-02 GOSSEPI1B-03 GOSSEPI24B-01 GOSSEPI5-01
Pipety słomkowe, Corning® Gosselin™
Pipety Pipety słomkowe
Straw pipettes made of PP for liquid handling.
  • Packed in tamper-evident zip bags
  • Sterile (SAL 10-3)
  • Universal size
Uwaga: *Produkt(y) na tej stronie nie są objęte zakresem dyrektywy UE 2019/904