Drukuj
Benzen ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Niebezpieczeństwo
21803.291EA 535 PLN
21803.291
Benzen ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Benzen
Formuła: C₆H₆
MW: 78,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 80,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5,5 °C
Gęstość: 0,878 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003009
Numer CAS: 71-43-2
Numer WE (dawny EINECS): 200-753-7
Jednostka: 1114
ADR: 3,II
REACH: 01-2119447106-44
Klasyfikacja Merck : 13,01066
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/93/760393.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity or alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.878 - 0.879
Solidification point 5.2 - 5.4 °C
Refractive index (20°C) 1.500 - 1.502
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Total S (as SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 0.05 %
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm