Drukuj
Palniki Teclu, wszystkie gazy
Dostawca: Bochem
BOCH7430EA 1060 PLN
BOCH7430
Palniki Teclu, wszystkie gazy
Urządzenia grzewcze Palniki gazowe
Multi gas burner with stopcock works to a maximum of 1300 °C.
  • With air regulation
  • With anti-slip rubber coating under the base