Drukuj
Trifenyloetylen ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
A13244.09EA 382 PLN
A13244.09
Trifenyloetylen ≥98%
Trifenyloetylen
Purity: 98+%
CAS No.: 58-72-0
Molecular Formula: C20H16
Formula Weight: 256.35
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 219-221°/14mm
MDL No.: MFCD00004765
Formuła: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
MW: 256,35 g/mol
Temp. Wrzenia: 219…221 °C (14 mmHg)
Temp. topnienia: 67…71 °C
Gęstość: 1,0373 g/cm³ (78.4 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004765
Numer CAS: 58-72-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-395-1
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/00/760700.jpg