Drukuj
3-metylo-1-fenylobutan-2-on 96%
Dostawca: Thermo Scientific
L07176.06EA 752 PLN
L07176.06
3-metylo-1-fenylobutan-2-on 96%
3-metylo-1-fenylobutan-2-on
Purity: 96%
CAS No.: 2893-05-2
Molecular Formula: C11H14O
Formula Weight: 162.23
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00040487
Formuła: (C₆H₅)CH₂C(O)CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 237…240 °C
Gęstość: 0,968
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040487
Numer CAS: 2893-05-2
Numer WE (dawny EINECS): 220-765-6