Drukuj
Króciec prosty do połączeń gwintowężych z nakrętką, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
SCOT286221806EA 179 PLN
SCOT286221806
Króciec prosty do połączeń gwintowężych z nakrętką, DURAN®
Okucia i złącza
Screw cap PTB, red, with white PP straight hose connection.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With silicone seal (VMQ).