Drukuj
Zawęży, 2 drożny
Dostawca: Bürkle
BURK8614-0009EA 45.8 PLN
BURK8614-0009 BURK8614-0007
Zawęży, 2 drożny
Zawory odcinające
HDPE, natural.
  • Resistant to acids and chemicals
  • Pressure resistant up to 0,3 bar
  • Good temperature resistance
Simple reflux nozzle with two-sided hose nozzle.