Drukuj
Toluen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
28676.366EA 769 PLN
28676.366 28676.550 28676.468 28676.322 28676.297
Toluen ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Klasyfikacja Merck : 12,09667
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colourless liquid
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Carbonisable substances Passes test
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test ACS/ISO
Acidity or alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 109 - 112 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.865 - 0.868
Density (20/20) 0.865 - 0.870
n 20/D 1.496 - 1.498
Benzene Max. 50 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Thiophene Max. 1 ppm
Total S (as SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 0.03 %
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test