Drukuj
Toluen, bezwodny (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Metylobenzen
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83680.230EA 265 PLN
83680.230 83680.290
Toluen, bezwodny (max. 0,0020% H2O) ≥99.8%
Toluen
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Formuła: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Klasyfikacja Merck : 12,09667
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0020 %