Drukuj
1,2-Cyklokesanodion, dioksym ≥97%
Dostawca: Thermo Scientific
A16788.14EA 2170 PLN
A16788.14 A16788.06 A16788.22
1,2-Cyklokesanodion, dioksym ≥97%
1,2-Cyklokesanodion, dioksym
Formuła: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Temp. topnienia: 181…188 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001663
Numer CAS: 492-99-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-769-3