Drukuj
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
L19120.14EA 3100 PLN
L19120.14 L19120.03 L19120.06
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 99%, ee 98%, ChiPros®
(R)-(+)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Temp. Wrzenia: 76 °C (22 mmHg)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,030
Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093090
Numer CAS: 374898-01-8
ADR: 8,III