Drukuj
2,4-Dimetylotiofenol 95%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
B23161.06EA 680 PLN
B23161.06 B23161.14 B23161.22
2,4-Dimetylotiofenol 95%
2,4-Dimetylotiofenol
Purity: 95%
CAS No.: 13616-82-5
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.5690
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 207-208°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00010019
Formuła: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 207…208 °C
Gęstość: 1,020
Temp. Zapłonu: 87 °C (189 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010019
Numer CAS: 13616-82-5
Numer WE (dawny EINECS): 237-100-0
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III