  • Kryteria
    • Na stanie (6)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Lejki cytologiczne
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/75/20236875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  Simport Scientific
Opis:   These one-way cytology funnels / cytofunners are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Producent:  Simport Scientific
Opis:   The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimise laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide. ...
Producent:  Simport Scientific
Opis:   CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide while sup...
UOM:  1 * 48 SZT
Producent:  Simport Scientific
Opis:   The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM:  1 * 480 SZT
Producent:  Simport Scientific
Opis:   Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM:  1 * 200 SZT
Producent:  Simport Scientific
Opis:   These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Producent:  THARMAC GmbH
Opis:   Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 7  z 7