Drukuj
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła kotwicowe
Dostawca: Lenz
LENZ06321579EA 784 PLN
LENZ06321579 LENZ06320658 LENZ06320637 LENZ06320649 LENZ06320628 LENZ06321076 LENZ06321594 LENZ06320670 LENZ06321088 LENZ06321573 LENZ06321079 LENZ06321058 LENZ06321576 LENZ06321588 LENZ06321049 LENZ06321070 LENZ06321094 LENZ06321073 LENZ06321085
Narzędzia do mieszadeł górnych, mieszadła kotwicowe
Mieszadła Stirring Tools
Anchor stirrers with GL thread connection.
  • Made of precision calibrated glass tube
  • With ground and polished bearing surface
  • Suitable for flange vessels