Drukuj
chinolina-8-ol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
26123.237EA 743 PLN
26123.237
chinolina-8-ol ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
chinolina-8-ol
Formuła: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 267 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71,2 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006807
Numer CAS: 148-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-711-1
Klasyfikacja Merck : 13,04869
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/52/770552.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.0 %
Melting point 72.5 - 74.0 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in acetone Max. 50 ppm
Insolubility in HCl 2 N Max. 100 ppm
Insolubility in NaOH 1 N (± 80°C) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %