Drukuj
chinolina ≥96%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
27341.294EA 846 PLN
27341.294
chinolina ≥96%, TECHNICAL
chinolina
Formuła: C₉H₇N
MW: 129,16 g/mol
Temp. Wrzenia: 238 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,095 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006736
Numer CAS: 91-22-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-051-6
Jednostka: 2656
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08253
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/80/770680.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 96 %
IR Spectrum Passes test