Cykloheksanon ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
A15607.APEA
285
PLN
A15607.AP
A15607.0F
Cykloheksanon ≥99%
Cykloheksanon
Purity: 99+%
CAS No.: 108-94-1
Molecular Formula: C6H10O
Formula Weight: 98.15
Flash Point: 47°(116°F)
Refractive Index: 1.4507
Melting Point: -26°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 385735
Merck Reference: 14,2726
UN No.: 1915
MDL No.: MFCD00001625
Formuła:
C₆H₁₀(=O) MW: 98,14 g/mol Temp. Wrzenia: 154…156 °C Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 0,948 Temp. Zapłonu: 47 °C (116 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001625 Numer CAS: 108-94-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-631-1 Jednostka: 1915 ADR: 3,III REACH: 01-2119453616-35 Klasyfikacja Merck : 13,02755 |