Drukuj
VWR® MX, termostat zanurzeniowy
Dostawca: VWR
VWR®
462-0205EA 6240 PLN
462-0205
VWR® MX, termostat zanurzeniowy
Termostaty cyrkulacyjne Systemy cyrkulacyjne, otwarte Kontrolery termostatu
The MX immersion thermostat is user friendly with three control buttons and on-screen prompts. The convenient slide control enables the flow rate to be easily adjusted, and it can clamp securely to straight or curved tank walls.
  • Duży wyświetlacz LCD EasyView™ z alarmem i czytelnymi komunikatami
  • Regulowane przez użytkownika wysokie i niskie limity temperaturowe oraz alarm niskiego poziomu cieczy
  • Stałe ciśnienie pompy
  • Jednopunktowa kalibaracja
Maximum pump capacities:
11,9 l/min, 120 mbar.
Certyfikaty: Complies with DIN 12876-1, Safety Class I.
Uwaga: * RT = Ambient.