Drukuj
Łaźnie wiskozymetryczne
462-0209EA 13970 PLN
VWRI462-0209 VWRU89202-902 VWRI462-0210
Łaźnie wiskozymetryczne
Łaźnie wiskozymetryczne do pomiarów lepkości za pomocą popularnych wiskozymetrów kapilarnych umożliwiające realizację badań i kontrolę jakości zgodnie z normą ASTM D-445. Wybór modeli z okrągłymi i czworokątnymi otworami. Łaźnie z przezroczystego poliwęglanu z przyjaznym użytkownikowi czujnikiem temperatury SD, czterema przyciskami sterującymi i instrukcjami wyświetlanymi na ekranie po angielsku. Pokrywa wykonana z chemoodpornego materiału DuraTop™, łatwa w demontażu, umożliwiająca czyszczenie zbiornika.
  • Duży wyświetlacz LCD z EasyView ™, alarm lub symbol błędu z podpowiedziami, menu w czterech językach : francuskim, niemieckim, hiszpańskim i angielskim
  • Kontrolery obrotowe Swivel 180™, system mocowania LidDock™ oraz chemoodporna pokrywa DuraTop™
  • Regulowane przez użytkownika górne i dolne ograniczenie temperatury i ostrzeganie o niskim poziomie cieczy
  • Dwustopniowa pompa cyrkulacyjna z układem chłodzenia wodą wodociągową
  • Kalibracja jednopunktowa
Maksymalne moce pomp: 10,2 l/min, 200 mbar
Certyfikaty: Zgodne z normą DIN 12876-1, klasa bezpieczeństwa I
Dodatkowe informacje: Dostarczane z pokrywami do otworów wiskozymetru. Więcej informacji w sprawie akcesoriów na www.vwr.com