Drukuj

ditlenek selenu, Msynth® plus, sublimowane, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo

Synonim: Selenium(IV) oxide

M-Clarity™ quality level = MQ400

8.45008.1000EA 0 PLN
8.45008.1000 8.45008.0050
ditlenek selenu, Msynth® plus, sublimowane, Sigma-Aldrich®
ditlenek selenu
Formuła: SeO₂
MW: 110,96 g/mol
Temp. topnienia: 315 °C
Gęstość: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003562
Numer CAS: 7446-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-194-7
Jednostka: 3283
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,08576

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Solubility 384 g/l (14 °C)
Molar Mass 110.96 g/mol
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR