Cykloheksan ≥99.5%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83658.320EA
572
PLN
83658.320
83658.400
83658.290
Cykloheksan ≥99.5%, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Cykloheksan
Formuła:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 7 °C Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –18 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003814 Numer CAS: 110-82-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2 Jednostka: 1145 ADR: 3,II REACH: 01-2119463273-41 Klasyfikacja Merck : 13,02752 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.5 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.02 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |