Cyklopentan 95%
Dostawca: Thermo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14697.AEEA
276
PLN
A14697.AE
A14697.0F
A14697.AP
Cyklopentan 95%
Cyklopentan
Purity: 95%
CAS No.: 287-92-3
Molecular Formula: C5H10
Formula Weight: 70.14
Flash Point: -37°(-34°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.748
Refractive Index: 1.4060
Appearance: Colourless
Odour: Petrol-like
Melting Point: -95°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1900195
Merck Reference: 14,2741
UN No.: 1146
MDL No.: MFCD00001356
Formuła:
C₅H₁₀ MW: 70,13 g/mol Temp. Wrzenia: 47…49 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 0,748 Temp. Zapłonu: –37 °C (–34 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001356 Numer CAS: 287-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6 Jednostka: 1146 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,02769 |