Drukuj
Cyklopentan ≥97%, TECHNICAL
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
23251.183EA 441 PLN
23251.183
Cyklopentan ≥97%, TECHNICAL
Cyklopentan
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Temp. Wrzenia: 49 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –93,3 °C
Gęstość: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001356
Numer CAS: 287-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-016-6
Jednostka: 1146
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02769
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/15/772715.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 97 %
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.740 - 0.745