1,4-Dioksan, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
p-Dioksan
Stabilizacja:
stabilised w BHT/Ionol 20 ppm
23539.291EA
393.5
PLN
23539.291
1,4-Dioksan, odwodniony (max. 0,0100% H2O) ≥99.5% stabilised, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
1,4-Dioksan
Formuła:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 11,8 °C Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8 Jednostka: 1165 ADR: 3,II Klasyfikacja Merck : 13,03330 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity or alkalinity | Max. 0.001 meq/g |
Colouration | Max. 10 APHA |
Peroxides (as H2O2) | Max. 0.0100 % |
Water | Max. 0.0100 % |
Acetyls and carbonyl derivatives | Max. 40 ppm |
Evaporation residue | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |