Drukuj
1,4-Dioksan ≥99.8% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: p-Dioksan
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83628.320EA 2220 PLN
83628.320
1,4-Dioksan ≥99.8% unstabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
1,4-Dioksan
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Temp. Wrzenia: 101,1 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 11,8 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,03330
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (245 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (270 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (300 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15290 Passes test