Drukuj
tetrahydroboran sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
88983.22EA 779 PLN
88983.09 88983.22 88983.36
tetrahydroboran sodu ≥98%
tetrahydroboran sodu
Formuła: NaBH₄
MW: 37,83 g/mol
Temp. topnienia: 400 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 1,074
Temp. Zapłonu: 69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003518
Numer CAS: 16940-66-2
Numer WE (dawny EINECS): 241-004-4
Jednostka: 1426
ADR: 4.3,I
Klasyfikacja Merck : 13,08664