Drukuj
bromek potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
26708.238EA 182 PLN
26708.238 26708.295
bromek potasu ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
bromek potasu
Formuła: KBr
MW: 119 g/mol
Temp. Wrzenia: 1435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 730 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 12,07780
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.5 %
Acidity or alkalinity Passes test
pH (20°C; 5 %) 5 - 8
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
BrO3 (Bromate) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
I (Iodide) Max. 10 ppm
IO3 (Iodate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %