Drukuj
Bromian(V) potasu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
26703.232EA 420 PLN
26703.232
Bromian(V) potasu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® reagent analityczny
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
MW: 167 g/mol
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.8 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Br (Bromide) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Na (Sodium) Max. 10 ppm